4-Bromosalicylic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR15002-25G OR15002-100G OR15002-5G
APOSOR15002-25GEA 42.4 EUR
APOSOR15002-25G APOSOR15002-100G APOSOR15002-5G
4-Bromosalicylic acid 98%
4-Bromosalicylic acid
Kaava: C₇H₅BrO₃
Sulamispiste: 216…217 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797970
CAS-numero: 1666-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR