1-Methylindoline-5-carboxaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR14889-50MG
APOSOR14889-50MGEA 22 EUR
APOSOR14889-50MG
1-Methylindoline-5-carboxaldehyde 97%
1-Methylindoline-5-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03208513
CAS-numero: 60082-02-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III