(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR14684-5G
APOSOR14684-5GEA 22 EUR
APOSOR14684-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₉NO₄
Sulamispiste: 121…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151904
CAS-numero: 26250-84-0