N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 158 EUR
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Kaava: C₁₈H₂₁NO₄
Sulamispiste: 95…100 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00076900
CAS-numero: 76985-10-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR