Methyl-5-iodsalicylate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR14411-25G
APOSOR14411-25GEA 60.5 EUR
APOSOR14411-25G
Methyl-5-iodsalicylate
Methyl-5-iodsalicylate
Kaava: C₈H₇IO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016462
CAS-numero: 4068-75-1