Thiazole-2-carbaldehyde 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 24.9 EUR
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Kaava: C₄H₃NOS
Kiehumispiste: 61…63 °C/15mmHg
Tiheys: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 68 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00142924
CAS-numero: 10200-59-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR