4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 22 EUR
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₃NO₂
Sulamispiste: 262 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01631241
CAS-numero: 22090-27-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR