3-Jodi-o-tolueenihappo

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 145 EUR
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Jodi-o-tolueenihappo
3-Jodi-o-tolueenihappo
Kaava: C₈H₇IO₂
Sulamispiste: 124…126 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00270112
CAS-numero: 133232-56-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR