4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 58.4 EUR
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Kaava: C₁₂H₁₆O₃
Sulamispiste: 151…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06656116
CAS-numero: 79822-46-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR