4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR1355-100G OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-100GEA 116 EUR
APOSOR1355-100G APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₁₀H₁₃ClO₂S
Sulamispiste: 78…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007449
CAS-numero: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR