1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR13527-250MG
APOSOR13527-250MGEA 22 EUR
APOSOR13527-250MG
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Kaava: C₆H₅N₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022663
CAS-numero: 29448-81-5