Chromone-3-carboxaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
OR1305-100G OR1305-25G
APOSOR1305-100GEA 171 EUR
APOSOR1305-100G APOSOR1305-25G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₆O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014667
CAS-numero: 17422-74-1