Picolinamidine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Kaava: C₆H₈ClN₃
Sulamispiste: 145…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052271
CAS-numero: 51285-26-8

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR