2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 EUR
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene
Kaava: C₉H₁₁NO₅
Sulamispiste: 149…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016992
CAS-numero: 14227-18-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR