2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 39.5 EUR
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631945
CAS-numero: 410544-52-4
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR