2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR12694-250MG OR12694-1G
APOSOR12694-250MGEA 512 EUR
APOSOR12694-250MG APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Kaava: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08445576
CAS-numero: 31788-96-2