3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 226 EUR
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Kaava: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02089485
CAS-numero: 501697-55-8
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR