3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR12386-250MG
APOSOR12386-250MGEA 199 EUR
APOSOR12386-250MG
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid 97%
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
Kaava: C₁₂H₁₀N₂O₃
Sulamispiste: 130…134 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 906352-96-3