ω-Bromi-2,4-diklooriasetofenoni 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR12270-5G OR12270-100G OR12270-25G
APOSOR12270-5GEA 49.7 EUR
APOSOR12270-5G APOSOR12270-100G APOSOR12270-25G
ω-Bromi-2,4-diklooriasetofenoni 95%
ω-Bromi-2,4-diklooriasetofenoni
Kaava: C₈H₅BrCl₂O
Sulamispiste: 25…29 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053005
CAS-numero: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR