5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR11920-1G OR11920-5G
APOSOR11920-1GEA 144 EUR
APOSOR11920-1G APOSOR11920-5G
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide
Kaava: C₉H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09801058
CAS-numero: 845305-90-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR