Ethyl-8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR11682-1G
APOSOR11682-1GEA 22 EUR
APOSOR11682-1G
Ethyl-8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Kaava: C₁₂H₁₀BrNO₃
Sulamispiste: 256…257 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173380
CAS-numero: 35975-57-6