ω-Bromo-4-hydroxyacetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR11266-25G
APOSOR11266-25GEA 24.9 EUR
APOSOR11266-25G
ω-Bromo-4-hydroxyacetophenone 97%
ω-Bromo-4-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00072424
CAS-numero: 2491-38-5
UN: 1759
ADR: 8,III