N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea

Toimittaja: Apollo Scientific

OR111053-10G OR111053-1G OR111053-5G
APOSOR111053-10GEA 0 EUR
APOSOR111053-10G APOSOR111053-1G APOSOR111053-5G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Kaava: C₁₃H₉Cl₂N₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00126339
CAS-numero: 304453-52-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR