3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 EUR
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Kaava: C₁₃H₁₆N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09927536
CAS-numero: 857284-22-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR