1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR11101-1G OR11101-500MG
APOSOR11101-1GEA 103 EUR
APOSOR11101-1G APOSOR11101-500MG
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Kaava: C₁₃H₈Cl₄N₂O
Sulamispiste: 281…282 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00171464
CAS-numero: 4300-43-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR