Methyl 4-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]benzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR110918-1G
APOSOR110918-1GEA 150 EUR
APOSOR110918-1G
Methyl 4-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]benzoate
Methyl 4-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]benzoate
Kaava: C₁₃H₁₅NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09908108
CAS-numero: 114431-72-0