5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 213 EUR
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Kaava: C₁₂H₁₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051846
CAS-numero: 493-72-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR