7-Chloro-5-nitro-1H-indazole

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 263 EUR
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄ClN₃O₂
Sulamispiste: 240…243 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 74209-22-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR