Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 278 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Kaava: C₈H₅BrCl₂O₂
Sulamispiste: 72…74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12032203
CAS-numero: 1305712-91-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR