Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 24.9 EUR
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Kaava: C₉H₁₀O₃
Sulamispiste: 46…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009984
CAS-numero: 6908-41-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR