Methyl-6-(1H-pyrrol-1-yl)nicotinate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR110054-1G
APOSOR110054-1GEA 197 EUR
APOSOR110054-1G
Methyl-6-(1H-pyrrol-1-yl)nicotinate
Methyl-6-(1H-pyrrol-1-yl)nicotinate
Kaava: C₁₁H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973730
CAS-numero: 852180-80-4