4-Bromo-2-chlorophenol 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 39.5 EUR
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-chlorophenol 98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Kaava: C₆H₄BrClO
Kiehumispiste: 232…235 °C
Sulamispiste: 47…49 °C
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002166
CAS-numero: 3964-56-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR