1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 476 EUR
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Kaava: C₉H₆N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06801138
CAS-numero: 49850-62-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR