Thiophene-2-ethylamine

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 54.1 EUR
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Kaava: C₆H₉NS
Kiehumispiste: 201 °C
Tiheys: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051495
CAS-numero: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR