8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0969-1G OR0969-5G OR0969-25G
APOSOR0969-1GEA 22 EUR
APOSOR0969-1G APOSOR0969-5G APOSOR0969-25G
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 98%
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
Kaava: C₂₁H₂₃NO₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01321015
CAS-numero: 166108-71-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR