4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 22 EUR
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Kaava: C₉H₁₈N₂O
Kiehumispiste: 100…115 °C/0,15mmHg
Sulamispiste: 40…43 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03274733
CAS-numero: 53617-35-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR