4-(Dimethylamino)piperidine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 22 EUR
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Kaava: C₇H₁₆N₂
Kiehumispiste: 187 °C
Tiheys: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023144
CAS-numero: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
UN: 2735
ADR: 8,III