3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0852-25G OR0852-5G OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA 84.7 EUR
APOSOR0852-25G APOSOR0852-5G APOSOR0852-100G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
Sulamispiste: 218…220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012856
CAS-numero: 39959-54-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR