4-(Boc-amino)piperidine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 38 EUR
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00798171
CAS-numero: 73874-95-0