1-Boc-4-piperidineacetic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0804-10G OR0804-1G OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA 38 EUR
APOSOR0804-10G APOSOR0804-1G APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Kaava: C₁₂H₂₁NO₄
Sulamispiste: 99…101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800239
CAS-numero: 157688-46-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR