1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 22 EUR
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Kaava: C₇H₁₇N₃
Kiehumispiste: 112 °C/30mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03701701
CAS-numero: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN: 2735
ADR: 8,III