2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 231 EUR
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₉H₂₄N₂O₃
Sulamispiste: 169…177 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01567236
CAS-numero: 306936-20-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR