4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 141 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Kaava: C₉H₁₀O₂
Kiehumispiste: 175 °C/1mmHg
Sulamispiste: 107…109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002231
CAS-numero: 876-02-8
EINECS: 212-880-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR