2-Formylimidazole 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR0497-100G OR0497-25G OR0497-5G
APOSOR0497-100GEA 235 EUR
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G APOSOR0497-5G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Kaava: C₄H₄N₂O
Kiehumispiste: 80 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003544
CAS-numero: 10111-08-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR