ω-Bromo-3-chloroacetophenone 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR0271-1G OR0271-25G OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA 22 EUR
APOSOR0271-1G APOSOR0271-25G APOSOR0271-5G
ω-Bromo-3-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-chloroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrClO
Sulamispiste: 37…40 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00792669
CAS-numero: 41011-01-2
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR