1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR01644-1G OR01644-5G OR01644-25G
APOSOR01644-1GEA 231 EUR
APOSOR01644-1G APOSOR01644-5G APOSOR01644-25G
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine
Kaava: C₁₅H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06245534
CAS-numero: 883516-51-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR