3-Amino-3-methylbutanoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 103 EUR
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Kaava: C5H11NO2
Sulamispiste: 232…233 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06245495
CAS-numero: 625-05-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR