Terephthalamic acid 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 24.9 EUR
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Kaava: C₈H₇NO₃
Sulamispiste: >330 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025482
CAS-numero: 6051-43-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR