2',5'-Dihydroksiasetofenoni 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR01582-100G OR01582-25G OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA 43.8 EUR
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroksiasetofenoni 98%
2',5'-Dihydroksiasetofenoni
Kaava: C₈H₈O₃
Sulamispiste: 204…208 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002343
CAS-numero: 490-78-8
EINECS: 207-716-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR