Yttrium(III)nitraatti-6 H2O 99,9%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
Synonyms: Yttrium trinitrate hexahydrate
IN3856-100G
APOSIN3856-100GEA 132 EUR
APOSIN3856-100G
Yttrium(III)nitraatti-6 H2O 99,9%
Yttrium(III)nitraatti-6 H2O
Kaava: N₃O₉Y·6H₂O
Tiheys: 2,682 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149940
CAS-numero: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II